Learn More
Ansell Gants en salle blanche en polychloroprène BFAP BioClean™ Fusion
Description
- 11,5 in (29 cm), Ambidextre
- Non stérile, compatible avec les salles blanches
- Finger-Textured pour une préhension sûre
- Manchette sans poudre, sans latex, sans plomb
- Propriétés ESD
- Une partie de BioClean-C Gamme de chimiothérapie
- 1,5 sans petits orifices
- Traité en salle blanche pour garantir la compatibilité avec ISO Classe 4
- Conformément à ISO 2859
- Fabriqué dans une installation contenant ISO Certifications 9001:2008 et 89/686/CEE, article 11b
Certifications
Marquage CE.
Compliance
Conforme aux exigences de la norme relative aux gants EN420:2003 et de la norme européenne relative aux gants médicaux (EN455 Parties 1, 2 et 3) et EN374-1, 2 et 3:2003. ASTM 6978-05 testé contre les médicaments cytotoxiques.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 11137-1:2006 |
| Certifications / conformité (Europe) | En420:2003, EN374-1, 2 & 3:2003, EN455-2:2009 |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Vert |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,12 mm |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Polychloroprène |
| Afficher plus |