Learn More
Ansell Gants en salle blanche en polychloroprène BFAP BioClean™ Fusion
Code produit 15278148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
1000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15278148 XS 1000 pièces
15288148 Standard 1000 pièces
15298148 Moyen 1000 pièces
15208158 Grande 1000 pièces
15218158 XL 1000 pièces
15228158 2XL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15278148 Fournisseur Ansell Code fournisseur BFAPXS
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants en polychloroprène non stériles offrent une haute sensibilité et un confort élevé. Les gants ultra-propres sont antistatiques, à double port et conviennent aux salles blanches de classe 10 / ISO 4.
  • 11,5 in (29 cm), Ambidextre
  • Non stérile, compatible avec les salles blanches
  • Finger-Textured pour une préhension sûre
  • Manchette sans poudre, sans latex, sans plomb
  • Propriétés ESD
  • Une partie de BioClean-C Gamme de chimiothérapie
  • 1,5 sans petits orifices
  • Traité en salle blanche pour garantir la compatibilité avec ISO Classe 4
  • Conformément à ISO 2859
  • Fabriqué dans une installation contenant ISO Certifications 9001:2008 et 89/686/CEE, article 11b
Certifications
Marquage CE.
Compliance
Conforme aux exigences de la norme relative aux gants EN420:2003 et de la norme européenne relative aux gants médicaux (EN455 Parties 1, 2 et 3) et EN374-1, 2 et 3:2003. ASTM 6978-05 testé contre les médicaments cytotoxiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 11137-1:2006
Certifications / conformité (Europe) En420:2003, EN374-1, 2 & 3:2003, EN455-2:2009
AQL 1.5
Couleur Vert
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,12 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Polychloroprène
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions XS
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 4,7 mil
Épaisseur (métrique) 0,12 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001 : 2008 et 89/686/CEE
Modèle BFAP-XS
Séries BioClean Fusion™
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm