Learn More
Ansell BioClean™ N-Plus BNPS 16 in Gants stériles en nitrile pour salle blanche
BIOPHARMA
Code produit 12735845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
200 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
12735845 6 200 paires
12745845 6,5 200 paires
12755845 7 200 paires
12765845 7,5 200 paires
12775845 8 200 paires
12785845 8,5 200 paires
12795845 9 200 paires
12705855 10 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12735845 Fournisseur Ansell Code fournisseur BNPS60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1537.50€
    909.03€ / 200 paires
    Économisez 628.47€
    40% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants à longueur de coude en nitrile sont résistants à de nombreux produits chimiques et spécifiques main droite / main gauche pour permettre une utilisation prolongée. Recommandés pour les environnements critiques de classe 10/ISO 4.
Traité en salle blanche pour garantir la compatibilité avec ISO Conditions de fonctionnement de classe 4
  • Gants en nitrile extra-longs pour salles blanches
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Surface texturée, sans poudre, manchette à bord roulé
  • Spécifique main droite / main gauche et anatomiquement en forme
  • La lixiviation prolongée dans l‘eau pure déionisée garantit de faibles niveaux de chlorures et de métaux extractibles
  • AQL : 0,65 pour les trous (test à l’eau de 1 000 mL)
  • Compatible pour une utilisation dans ISO Classe 4
  • USP Conforme à la norme 797
  • USP Conforme à la norme 800
  • ASTM D6978 05 Testé
  • Double enfilage
Informations sur la commande
Conditionnement : une paire de manchettes par portefeuille en plastique intérieur, 10 paires par sachet en polyéthylène extérieur scellé, 20 sachets extérieurs par revêtement en carton, un carton par carton (200 paires).
Compliance
Répond aux normes NQA 0.65 pour l’absence de petits orifices. Stérilisé aux rayons gamma à un SAL de 10-6, conformément aux directives ISO 11137. Conforme ou supérieur à la norme ASTM D3578. Compatible avec la norme ISO classe 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6978-05
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Partie 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)
AQL 0,65
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,17 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 6
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7,8 mil
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BNPS60
Séries BioClean™ N-Plus BNPS
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (métrique) 40 cm