Learn More
Ansell Gants en vinyle BioClean™ Vector BVA-E
Code produit 15228248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Conditionnement:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15228248 S 1000 pièces
15238248 M 1000 pièces
15248248 L 1000 pièces
15258248 XL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15228248 Fournisseur Ansell Code fournisseur BVAES
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les gants en vinyle non stériles offrent des propriétés ESD et une bonne sensibilité pour réaliser des tâches de précision. Conviennent aux environnements critiques de classe 100/ISO 5.
  • 30 cm (12 po) ambidextres
  • Gants en vinyle non stériles (PVC)
  • Sans poudre, sans latex
  • La manchette à bord roulé facilite l’enfilage et la stabilité sur le bras
  • Propriétés ESD
  • Éliminent les allergies au latex de type 1
  • Traités dans un environnement de salle blanche pour une compatibilité garantie avec les conditions de fonctionnement de la norme ISO classe 5
  • Conformes aux exigences de la norme relative aux gants EN420:2003 et de la norme européenne relative aux gants médicaux (EN455 Parties 1, 2 & 3)
  • Conformes à la norme ISO 2859
  • Fabriqués dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2008 & 89/686/CEE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie I
Cleanroom Class Classe 100/ISO 5
AQL 1,5
Couleur Transparent
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0,10 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Vinyle
Palm Thickness (English) 3,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0,09 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions S
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 3,9 mil
Épaisseur (métrique) 0,10 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BVA-E-S
Séries BioClean™ Vector BVA-E
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm