Learn More
Bleu de nitro tétrazolium chlorure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Intense blue dye used in histochemistry determinations.Nitro Blue Tetrazolium chloride is used to confirm diagnosis of chronic granulomatous disease. It is a microscopic stain, which is used to detect dehydrogenases and alkaline phosphatase. It acts as an NADPH-diaphorase substrate that competitively inhibits nitric oxide synthase. Further, it is used in immunology for detection of alkaline phosphatase. In addition to this, it acts as an oxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Colorant bleu intense utilisé dans les déterminations histochimiques. Le chlorure de tétrazolium bleu nitro est utilisé pour confirmer le diagnostic de la maladie granulomateuse chronique. Il s’agit d’une coloration microscopique qui est utilisée pour détecter les déshydrogénases et la phosphatase alcaline. Il agit comme un substrat de NADPH-diaphorase qui inhibe de façon compétitive l’oxyde nitrique synthétase. De plus, il est utilisé en immunologie pour la détection de la phosphatase alcaline. En outre, il agit comme un oxydant.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitro Blue Tetrazolium chloride |
| Point de fusion | ∼190°C (decomposition) |
| Beilstein | 4115923 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,ethanol and methanol. |
| Poids de la formule | 817.65 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
- Nitro Blue Tetrazolium chloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Nitro Blue Tetrazolium chloride