Learn More
Nitrobenzène, 99 %, Alfa Aesar™
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar A10585.0E
Quantité 2500g
Code produit. 11413254
  • 68.60€ / 2500g
 Article restreint
En stock
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le nitrobenzène est utilisé comme solvant et comme matériau de départ dans la synthèse organique pour la préparation de l’aniline, de la benzidine, de l’azobenzène, du nitrosobenzène, de la phénylhydroxylamine et de l’acétaminophène. Il est également utilisé comme solvant pour les réactifs électrophiles en chimie synthétique. En outre, il est utilisé pour prévenir l’odeur désagréable dans les cirages de chaussures, de plancher et de métal. Il agit comme précurseur des produits chimiques en caoutchouc, des colorants azoïques et des produits pharmaceutiques.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol, l’éther diéthylique, l’acétone, le benzène et les solvants organiques. Légèrement miscible avec l’eau et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
98-95-3
123.111
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
7416
nitrobenzène
C6H5NO2
MFCD00007043
nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
CHEBI:27798
C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nitrobenzene
1.196
87°C (188°F)
1.552
2500g
507540
nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
nitrobenzène
7416
123.11
98-95-3
210°C to 212°C
C6H5NO2
MFCD00007043
UN1662
14,6588
Miscible with ethanol,diethyl ether,acetone,benzene and organic solvents. Slightly miscible with water and carbon tetrachloride.
C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
123.111
CHEBI:27798
99%
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents