Learn More
Nitrobenzène, 99 %, Alfa Aesar™
32.30€ - 176.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 98-95-3 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C6H5NO2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 123.111 |
| Numéro MDL | MFCD00007043 |
| Clé InChI | LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N |
| Synonyme | nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene |
| CID PubChem | 7416 |
| ChEBI | CHEBI:27798 |
| Nom IUPAC | nitrobenzène |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-] |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
11423254
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10585.0C |
10,000g |
176.00€
10000g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
|
11403254
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10585.36 |
500g |
32.30€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
|
11413254
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10585.0E |
2500g |
68.60€
2500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsLe nitrobenzène est utilisé comme solvant et comme matériau de départ dans la synthèse organique pour la préparation de l’aniline, de la benzidine, de l’azobenzène, du nitrosobenzène, de la phénylhydroxylamine et de l’acétaminophène. Il est également utilisé comme solvant pour les réactifs électrophiles en chimie synthétique. En outre, il est utilisé pour prévenir l’odeur désagréable dans les cirages de chaussures, de plancher et de métal. Il agit comme précurseur des produits chimiques en caoutchouc, des colorants azoïques et des produits pharmaceutiques.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol, l’éther diéthylique, l’acétone, le benzène et les solvants organiques. Légèrement miscible avec l’eau et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants et les bases fortes.
Identifiants chimiques
| C6H5NO2 | |
| MFCD00007043 | |
| nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene | |
| CHEBI:27798 | |
| C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-] |
Spécification
| Nitrobenzene | |
| 1.196 | |
| 87°C (188°F) | |
| 1.552 | |
| UN1662 | |
| 14,6588 | |
| Miscible with ethanol,diethyl ether,acetone,benzene and organic solvents. Slightly miscible with water and carbon tetrachloride. | |
| C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-] | |
| 123.111 | |
| CHEBI:27798 | |
| 99% |
| 98-95-3 | |
| 210°C to 212°C | |
| C6H5NO2 | |
| MFCD00007043 | |
| 507540 | |
| nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene | |
| LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N | |
| nitrobenzène | |
| 7416 | |
| 123.11 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H300-H310-H330-H372-H351-H361-H227
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing cancer.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Combustible liquid.
P201-P202-P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P311-P312-P330-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H311+H331-H350-H360F-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: NITROBENZENE
missing translation for 'einecsNumber' : 202-716-0
missing translation for 'rtecsNumber' : DA6475000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures