Learn More
Nitrobenzène-d5, pour RMN, 99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10752011 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
10g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
5g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10752011
Marque: Thermo Scientific Acros 166360050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 4165-60-0 | C6H5NO2 | 128.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4165-60-0
Formule moléculaire C6H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 128.14
Numéro MDL MFCD00044415
Clé InChI LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
Synonyme nitrobenzene-d5, benzene-d5, nitro, nitrobenzene d5, benzene-d5-, nitro, 1-nitro 2 h? benzene, nitrobenzene-d5, 99.5 atom % d, nitro 2h5 benzene, 1-nitro 2h5 benzene, 2h5 benzene, nitro, nitrobenzene-d5, analytical standard
CID PubChem 123210
Nom IUPAC 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-nitrobenzène
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrobenzene-d5
Forme physique Liquide
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom 99 atom % D
Deutérium (D) 98,5% min
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Formule linéaire C6D5NO2
Poids de la formule 128.15
Qualité RMN
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitrobenzene-d5
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.