Learn More
Mélange de nitrobenzène pour HJ 738-2015 2000 μg/mL dans l'hexane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣1-methyl-3-nitrobenzene∣2-Nitrotoluene∣4-Nitrotoluene∣Nitrobenzene |
| CAS | 88-73-3, 121-73-3, 100-00-5, 99-08-1, 88-72-2, 99-99-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣1-methyl-3-nitrobenzene∣2-Nitrotoluene∣4-Nitrotoluene∣Nitrobenzene |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hexane |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1-Chloro-2-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-3-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-4-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-methyl-3-nitrobenzene 2000 μg/mL∣2-Nitrotoluene 2000 μg/mL∣4-Nitrotoluene 2000 μg/mL∣Nitrobenzene 2000 μg/mL |