Learn More
Nitroethane-1,1-d2, CDN
Code produit. 30319978
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 30319978
Marque: CDN CDND17205G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitroethane-1,1-D2
CAS 13031-33-9
Formule moléculaire C2 D2 H3 N O2
Quantité 5 g
Synonyme Ethane-1,1-d2, 1-nitro- (7 CI, 8 CI, 9 CI), 1-Nitroethane-1,1-d2, Nitroethane-d2, Nitroethane-1,1-D2
Formule InChI InChI=1 S/C2H5NO2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3/i2D2
SMILES [2 H]C([2 H])(C)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 1,1-dideuterio-1-nitroethane
Poids moléculaire (g/mol) 77.079
Poids de la formule 77.045 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity