Learn More
Nitroethane-d5, CDN
Code produit. 30319202
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
0.5 g
Conditionnement:
0.25g
0.50g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 30319202
Marque: CDN CDND52620.5G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitroethane-D5
CAS 57817-88-6
Formule moléculaire C2 D5 N O2
Quantité 0.5 g
Synonyme Ethane-d5, nitro- (9 CI), Nitroethane-d5, 1-Nitroethane-1,1,2,2,2-d5
Formule InChI InChI=1 S/C2H5NO2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3/i1D3,2D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-nitroethane
Poids moléculaire (g/mol) 80.0974
Poids de la formule 80.0634 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity