Learn More
Nitrofural, Mikromol™
Description
Nitrofural
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitrofurazone |
| CAS | 59-87-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Nitrofurazone |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6 H6 N4 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 2-[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]hydrazinecarboxamide, 1-(5-Nitrofurfurylidene)semioxamazide, (5-Nitro-2-furfurylidenamino)urea, 1-(5-Nitro-2-furfurylidene)semicarbazide, 2-Furancarboxaldehyde, 5-nitro-, semicarbazone, 5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 5-Nitro-2-furfural semicarbazone, 5-Nitro-2-furfuraldehyde semicarbazone, 5-Nitrofurazone, 5-Nitrofurfural semicarbazone, Aldomycin, Alfucin, Amifur, Babrocid, Chemofuran, Coxistat, Fura-Septin, FuraZin, Furacilin, Furacilinum, Furacin, Furacine, Furacinetten, Furacoccid, Furacycline, Furalcyn, Furaldon, Furaplast, Furaseen, Furaskin, Furaziline, Furazol W, Furesol, Mammex, Mastofuran, Monafuracin, NFS, NSC 1602, NSC 2100, NSC 44009, Nefco, Nfz mix, Nifucin, Nifuzon, Nitrofural, Nitrofuraldehyde semicarbazone, Nitrofuran, Nitrofuran (bactericide), Nitrofurazone, Nitrozone, Otofural, Topifuran, Vabrocid, Veterinary nitrofurazone |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+ |
| SMILES | NC(=O)N\N=C\c1oc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | [(E)-(5-nitrofuran-2-yl)méthylidèneamino]urée |
| Afficher plus |