Learn More
Ensemble d'azote pour ASTM D6366 : N à 10, 25, 50, 75, 100 ng/μL dans l'isooctane
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Nitrogen |
| CAS | 7727-37-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Nitrogen |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | N2 |
| Synonyme | Nitrogen, Diatomic nitrogen, Dinitrogen, Molecular nitrogen, Nitrogen (N2), Nitrogen gas, Nitrogen nutrition (plant), Nitrogen-14 |
| Formule InChI | InChI=1 S/N2/c1-2 |
| Type de solution | Solution unique |
| SMILES | N#N |
| Solvent or Matrix | Isooctane |
| Show More |