Learn More
Nitrométhane dans le diméthylsulfoxyde, SPEX CertiPrep™
Code produit 16369757 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16369757 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 16369757 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur USPS2722DMSO
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Nitrométhane75-52-5250 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitromethane in Dimethyl Sulfoxide
Note relative au nom USP 467 Standard
Conditionnement Ampoule en verre ambré prédécoupée de 2 mL
CAS 75-52-5
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
Limite d’explosion 1.8% (volume); 63% (volume)
Température d’allumage 270°C
Tension de vapeur 2.5 hPA (20°C)
Noms d’analytes ou de composants Nitromethane
Densité 1.1g/cm3
Forme physique Liquides
Formule moléculaire CH3NO2
Numéro MDL MFCD00007400
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[N+]([O-])=O
Élément Nitromethane
Nom IUPAC nitrométhane
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Poids moléculaire (g/mol) 61.04
CID PubChem 6375
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:77701
Qualité USP
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 250 μg/ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Stock VOA
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulfoxide
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire