Learn More
Nitrométhylidynetri(méthanol), Mikromol™
Code produit 30052526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052526 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052526 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1566.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Nitrométhylidynetri(méthanol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitromethylidynetri(methanol)
CAS 126-11-4
Noms d’analytes ou de composants Nitromethylidynetri(methanol)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H9 N O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1,3-Propanediol, 2-(hydroxymethyl)-2-nitro-, 2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol, 1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-nitropropane, 1-Nitro-1,1,1-tris(hydroxymethyl)methane, 2-(Hydroxymethyl)-2-nitropropanediol, 2-Nitro-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Isobutylglycerol, nitro-, NSC 17675, NSC 2344, Nitroisobutylglycerol, Nitrotrimethylolmethane, Nitrotris(hydroxymethyl)methane, Trihydroxymethylnitromethane, Trimethylolnitromethane, Tris Nitro, Tris(hydroxymethyl)nitromethane, Nitromethylidynetri(methanol)
Formule InChI InChI=1S/C4H9NO5/c6-1-4(2-7,3-8)5(9)10/h6-8H,1-3H2
SMILES OCC(CO)(CO)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2-(hydroxyméthyl)-2-nitropropane-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 151.118
Quantité 25 mg
Poids de la formule 151,0481 g/mol