Learn More
Tétrafluoroborate de nitronium, de 0,3 à 0,5 M soln. dans du sulfolane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
200 mL
Conditionnement:
200mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478765 200 mL 200mL
15468765 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478765 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34069.AH
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13826-86-3
Formule moléculaire BF4NO2
Poids moléculaire (g/mol) 132.81
Numéro MDL MFCD00011432
Clé InChI XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
CID PubChem 11073463
Nom IUPAC dioxoamine; tetrafluoroboranuide
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau Nitronium tetrafluoroborate
Quantité 200 mL
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.268
Formule linéaire NO2BF4
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 132.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,3 à 0,5 M de solution dans du sulfolane