Learn More
Tétrafluoroborate de nitronium (solution 0,5 M dans le sulfolane), TRC
Code produit 30464545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464545 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464545 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5978801G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitronium Tetrafluoroborate
CAS 13826-86-3
Quantité 1 g
Formule moléculaire BF4NO2
Synonyme Nitryl Fluoborate, Nitryl tetrafluoroborate, Nitronium Fluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate
Formule InChI InChI=1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1
SMILES F[B-](F)(F)F.O=[N+]=O
Nom IUPAC nitronium ; tétrafluoroborate
Poids moléculaire (g/mol) 132.81
Poids de la formule 132.9958
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5 M