Learn More
Tétrafluoroborate de nitrosonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10135442 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10135442 5 g Flacon en plastique 5g
10113860 25 g Flacon en plastique 25g
10388793 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10135442 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 174390050
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 14635-75-7 | BF4HNO2 | 133.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14635-75-7
Formule moléculaire BF4HNO2
Poids moléculaire (g/mol) 133.82
Numéro MDL MFCD00011433
Clé InChI XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate
CID PubChem 11137142
Nom IUPAC azanylidyneoxidanium ; tétrafluoroborate
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrosonium tetrafluoroborate
Point de fusion 250.0°C
Couleur Blanc
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.185
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (ex F)
Densité 2.1850g/mL
Formule linéaire NOBF4
Merck Index 15, 6736
Poids de la formule 116.81
Pourcentage de pureté 97%