Learn More
Tétrafluoroborate de nitrosonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472468 10 g 10g
11468730 2 g 2g
11482468 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472468 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15806.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.16€
    89.65€ / 10g
    Économisez 20.51€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14635-75-7 | BF4HNO2 | 133.82 g/mol
Nitrosonium tetrafluoroborate is a nitrosating agent and oxidizer used in organic synthesis. It is also used to convert arylamines directly to diazonium tetrafluoroborates, which undergo the Balz-Schiemann reaction in situ to give high yields of aryl fluorides. Further, it is used as a catalyst for iodination of aromatics by iodide ion with air as oxidant, conversion of secondary amines to nitrosamines and in deamination of primary amides. It is involved in the conversion of arylhydrazines to azides. In addition to this, it reacts with ferrocene to prepare ferrocenium tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrafluoroborate de nitrosonium est un agent nitrosant et oxydant utilisé dans la synthèse organique. Il est également utilisé pour convertir directement les arylamines en tétrafluoroborates de diazonium, qui font l’objet de la réaction de Balz-Schimann in situ pour atteindre un niveau élevé de fluorures d’aryle. De plus, il agit comme catalyseur dans l’iodation des aromatiques grâce à l’ion iodure avec l’air comme oxydant, la conversion des amines secondaires en nitrosamines et la désamination des amides primaires. Il intervient dans la conversion des arylhydrazines en azides. De plus, il réagit avec le ferrocène pour préparer le tétrafluoroborate de ferrocénium.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14635-75-7
Formule moléculaire BF4HNO2
Poids moléculaire (g/mol) 133.82
Numéro MDL MFCD00011433
Clé InChI XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate
CID PubChem 11137142
Nom IUPAC azanylidyneoxidanium ; tétrafluoroborate
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Spécification
Point d’ébullition 250°C (0.01 mmHg)(Sublimation)
Nom chimique ou matériau Nitrosonium tetrafluoroborate
Point de fusion 250°C (Sublimation)
Quantité 10 g
Odeur Irritating
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.185
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,6649
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile.
Poids de la formule 116.82
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitrosonium tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrosonium tetrafluoroborate