Learn More
Tétrafluoroborate de nitrosyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitrosyl Tetrafluoroborate |
| CAS | 14635-75-7 |
| Quantité | 5 g |
| Formule moléculaire | BF4NO |
| Synonyme | Nitrosyl Borofluoride, Nitrosyl Fluoroborate, Nitrosonium Tetrafluoroborate, Nitrosonium Tetrafluoroborate, Nitroso Tetrafluoroborate, Nitrogen Fluoroborate Oxide, Nitrosyl Tetrafluoroborate, Nitrosyl Fluoborate |
| Formule InChI | InChI=1S/BF4.NO/c2-1(3,4)5;1-2/q-1;+1 |
| SMILES | F[B-](F)(F)F.N#[O+] |
| Nom IUPAC | azanylidyneoxidanium ; tétrafluoroborate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 116.81 |
| Poids de la formule | 117.0009 |