Learn More
Nitroxoline, Mikromol™
Code produit 18001780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18001780 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18001780 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1003.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Nitroxoline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitroxoline
CAS 4008-48-4
Noms d’analytes ou de composants Nitroxoline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H6 N2 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 8-Quinolinol, 5-nitro-, 5-(Hydroxyl[oxido]amino)-8-hydroxyquinoline, 5-Nitro-8-hydroxyquinoline, 5-Nitro-8-oxychinoline, 5-Nitro-8-oxyquinoline, 5-Nitro-8-quinolinol, 5-Nitrox, 5-Nitroxine, 5NOK, 8-Hydroxy-5-nitroquinoline, A 82, BAS 58, NSC 74947, NSC 74948, Nibiol, Nitroxolin, Nitroxoline, Noxibiol
Formule InChI InChI=1S/C9H6N2O3/c12-8-4-3-7(11(13)14)6-2-1-5-10-9(6)8/h1-5,12H
SMILES Oc1ccc(c2cccnc12)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 5-nitroquinole-8-ol
Poids moléculaire (g/mol) 190.16
Quantité 250 mg
Poids de la formule 190,0378 g/mol