Learn More
Impureté A de la nizatidine EP, Mikromol™
Code produit 30051857
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051857 25 mg 25mg
30051087 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051857 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0220.010025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté A de la nizatidine EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Dimethyl-2-nitroethene-1,1-diamine
CAS 54252-45-8
Noms d’analytes ou de composants N,N'-Dimethyl-2-nitroethene-1,1-diamine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C4 H9 N3 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme N,N'-Dimethyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Nizatidine Imp. A (EP), Nizatidine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C4H9N3O2/c1-5-4(6-2)3-7(8)9/h3,5-6H,1-2H3
SMILES CNC(=C[N+](=O)[O-])NC
Nom IUPAC 1-N,1-N'-diméthyl-2-nitroéthène-1,1-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 131.13
Quantité 25 mg
Poids de la formule 131.0695 g/mol