Learn More
Impureté H de la nizatidine EP (sous forme de chlorhydrate), Mikromol™
Description
Impureté H de la nizatidine EP (sous forme de chlorhydrate)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride |
| CAS | 27366-72-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C4 H10 N2 S . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride, Nizatidine Imp. H (EP) as Hydrochloride, Ethanethioamide, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (1:2), Nizatidine Impurity H as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H10N2S.ClH/c1-6(2)3-4(5)7;/h3H2,1-2H3,(H2,5,7);1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CC(=S)N |
| Nom IUPAC | 2-(dimetilamino)etantioamida;clorhidrato |
| Afficher plus |