Learn More
Impureté H de la nizatidine EP (sous forme de chlorhydrate), Mikromol™
Code produit 30457639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457639 4 x 25 mg -
30049587 25 mg 25mg
30050135 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457639 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0220.1100254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté H de la nizatidine EP (sous forme de chlorhydrate), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride
CAS 27366-72-9
Noms d’analytes ou de composants 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H10 N2 S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride, Nizatidine Imp. H (EP) as Hydrochloride, Ethanethioamide, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (1:2), Nizatidine Impurity H as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C4H10N2S.ClH/c1-6(2)3-4(5)7;/h3H2,1-2H3,(H2,5,7);1H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.CN(C)CC(=S)N
Nom IUPAC 2-(diméthylamino)éthanethioamide;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 154.66
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 154,0331 g/mol