missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKL 22, MedChemExpress

Code produit. 16454296
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16454296

Marque: Medchem Express HY100384

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress NKL 22 (compound 4b) is a potent and selective inhibitor of histone deacetylases (HDAC), with an IC50 of 199 and 69 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively. NKL 22 exhibits selectivity over HDAC2/4/5/7/8 (IC50≥1.59 μM). NKL 22 ameliorates the disease phenotype and transcriptional abnormalities in Huntington's disease transgenic mice.

NKL 22 (compound 4b) is a potent and selective inhibitor of histone deacetylases (HDAC), with an IC50 of 199 and 69 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively. NKL 22 exhibits selectivity over HDAC2/4/5/7/8 (IC50≥1.59 μM). NKL 22 ameliorates the disease phenotype and transcriptional abnormalities in Huntington's disease transgenic mice.

Spécification

Nom chimique ou matériau NKL 22
Forme physique Solid
CAS 537034-15-4
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H23N3O2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 29 mg/mL (89.12 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1N)CCCCCC(NC2=CC=CC=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 325.4
Poids de la formule 325.4
Pourcentage de pureté 97.27%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis