Learn More
NKL 22, MedChemExpress
Code produit. 16499546
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16499546
Marque: Medchem Express HY100384
MedChemExpress NKL 22 (compound 4b) is a potent and selective inhibitor of histone deacetylases (HDAC), with an IC50 of 199 and 69 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively. NKL 22 exhibits selectivity over HDAC2/4/5/7/8 (IC50≥1.59 μM). NKL 22 ameliorates the disease phenotype and transcriptional abnormalities in Huntington's disease transgenic mice.
NKL 22 (compound 4b) is a potent and selective inhibitor of histone deacetylases (HDAC), with an IC50 of 199 and 69 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively. NKL 22 exhibits selectivity over HDAC2/4/5/7/8 (IC50≥1.59 μM). NKL 22 ameliorates the disease phenotype and transcriptional abnormalities in Huntington's disease transgenic mice.
Spécification
Nom chimique ou matériau NKL 22
Forme physique Solid
CAS 537034-15-4
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H23N3O2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 29 mg/mL (89.12 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1N)CCCCCC(NC2=CC=CC=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 325.4
Poids de la formule 325.4
Pourcentage de pureté 97.27%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.