Learn More
BD Biosciences™ NKTEST™ (CE/IVD)
Click to view available options
Description:
100 tests
20 tests
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ce kit de réactifs permet la détermination quantitative de l’activité cytotoxique des cellules tueuses naturelles humaines (NK).
- Contient des cellules cibles K562 pré-colorées cryoconservées, un milieu complet et un réactif de coloration de l’ADN.
- Les cellules cibles K562 sont marquées avec un colorant à membrane fluorescente vert lipophile afin de distinguer les cellules effectrices et cibles.
- Après la période d’incubation du dosage de cytotoxicité, les cellules cibles mortes sont identifiées par une coloration d’ADN qui pénètre dans les cellules mortes et colore spécifiquement leurs noyaux.
- De cette manière, le pourcentage de cellules cibles tuées par les cellules NK effectrices peut être déterminé.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Le réactif A (milieu complet) et le réactif C (solution de coloration d’ADN) doivent être stockés à 2-8°C (au réfrigérateur). Conservez le réactif B (Interleukine-2) à >-15°C. Les cellules cibles K562 doivent être conservées à -70°C |
| Description | 20 tests |
| Méthode de détection | Cytométrie en flux, coloration |
| Quantité | 2 x 100 mL bottles Complete Medium, 2 x 300 μL vials Interleukin-2 (200 U/mL), 5 mL DNA Staining Solution, 2 vials of cryopreserved, prestained K562 Target Cells |
| Stabilité | Cells are stable for 12 weeks showing a viability >90%. |