Learn More
Eurofins DiscoverX NLK Protein, Active
Description
NLK (Nemo Like Kinase) regulates a number of transcription factors with key roles in cell fate determination. It enables ubiquitin protein ligase binding activity and Iinvolved in protein stabilization and transforming growth factor beta receptor signaling pathway. It predicted to be located in cytosol and nucleoplasm, and to be active in cytoplasm and nucleus.
GenBank NM_016231
Spécification
Spécification
| Formule | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Poids moléculaire | 48.7 kDa |
| Quantité | 10 μg |
| Espèces | Human |
| Recombinant | Recombinant |
| Marqueur de protéine | N-terminal 6His |
| Système d’expression | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forme protéique | Truncated |
| Pureté ou qualité | ≥53% |
| Protéine | NLK, active |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.