Learn More
Solution de NO3- f(N)-NITRATE pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitrate |
| Conditionnement | Flacon |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 1 g/L ±0,002 |
| Type | Solution standard monocomposante |
| Solvent or Matrix | Eau |
| Quantité | 100 mL |