Learn More
Solution de NO3- f(N)-NITRATE pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12922165 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12922165 500 mL Flacon 500mL
12902165 100 mL Flacon -
12912165 250 mL Flacon 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12922165 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A 031 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    124.66€ / 500mL
    Économisez 13.34€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 14797-55-8
Formule moléculaire NO3-
Poids moléculaire (g/mol) 62.004
Clé InChI NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 943
ChEBI CHEBI:17632
Nom IUPAC nitrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-]
Specifica
Nom chimique ou matériau Nitrate
Conditionnement Flacon
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L ±0,002
Type Solution standard monocomposante
Solvent or Matrix Eau
Quantité 500 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.