Learn More
Norme relative aux métaux nobles : Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru à 100 μg/mL dans HCl à 20 %, VHG™
Description
Norme relative aux métaux nobles : Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru à 100 μg/mL dans HCl à 20 %
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Rhenium/Gold/Iridium/Osmium/Palladium/Platinum/Rhodium/Ruthenium |
| CAS | 7440-15-5, 7440-57-5, 7439-88-5, 4-2-7440, 5-3-7440, 6-4-7440 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Rhenium/Gold/Iridium/Osmium/Palladium/Platinum/Rhodium/Ruthenium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluer HCl |
| Quantité | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Rhenium 99.96 μg/mL/Gold 100 μg/mL/Iridium 100 μg/mL/Osmium 100 μg/mL/Palladium 100 μg/mL/Platinum 100 μg/mL/Rhodium 100 μg/mL/Ruthenium 100 μg/mL |