Learn More
Nocodazole, MedChemExpress
Code produit. 16425728
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16425728
Marque: Medchem Express HY13520
MedChemExpress Nocodazole (Oncodazole) is a rapidly-reversible inhibitor of microtubule. Nocodazole binds to β-tubulin and disrupts microtubule assembly/disassembly dynamics, which prevents mitosis and induces apoptosis in tumor cells. Nocodazole inhibits Bcr-Abl, and activates CRISPR/Cas9.
Nocodazole (Oncodazole) is a rapidly-reversible inhibitor of microtubule. Nocodazole binds to β-tubulin and disrupts microtubule assembly/disassembly dynamics, which prevents mitosis and induces apoptosis in tumor cells. Nocodazole inhibits Bcr-Abl, and activates CRISPR/Cas9.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nocodazole
Forme physique Solid
CAS 31430-18-9
Couleur Jaune clair
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H11N3O3S
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme Oncodazole R17934
Informations sur la solubilité DMSO : 20 mg/mL (66.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(C(C3=CC=CS3)=O)C=C2N1
Poids moléculaire (g/mol) 301.32
Poids de la formule 301.32
Pourcentage de pureté 98.63%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.