Learn More
Copan Italia™ Anse non étalonnée
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
3 mm
4 mm
5 mm
Conditionnement:
25 pièces
Description
- Inoculateur non calibré
- Anse en bout d'ose
- Disponible en diamètre 2, 3, 4, ou 5mm
- Inoculateur
- Accessoires obligatoires manche porte-ose
- Inclus en tubepretecteur.
Spécification
Spécification
| Diameter (Metric) Inside | 5 mm |
| Type de produit | Anse d’inoculation |
| Jauge | 26 G |
| Quantité | 25/paquet |
| Calibré | Non |