Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure souple sans DEHP Flexelene
Code produit. 11750459
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
9,6 mm
Diamètre (métrique) externe:
3,2 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
Pression maximale:
220°psi
240°psi
320°psi
420°psi
450°psi
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11750459
Marque: Cole-Parmer™ 9615500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cette tubulure souple en polyéthylène Flexelene associe les excellentes qualités inertes de la tubulure en polyéthylène à la flexibilité d’une tubulure plus douce pour des applications telles que le traitement des aliments et des boissons, l’instrumentation, le transfert d’eau pure et le conditionnement de l’eau.
  • Sans plastifiant
  • Dureté mesurée au duromètre 78 (A)
  • Résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Peuvent être utilisés avec des raccords cannelés
  • Stérilisation à l’oxyde d’éthylène (ETO)
  • Fournis en longueurs de 100 pi
  • Plage de températures comprises entre &-40&°C et &+76&°C
  • Produits avec des composés répertoriés par NSF International Standards 51 et 61, conformes FDA
Spécification
Certifications/Conformité Normes internationales NSF 51 et 61, conformes aux normes de la FDA
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Matériau Polyéthylène
Diamètre (métrique) externe 3,2 mm
Longueur totale (métrique) 30,48 m
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires et boissons, instruments, transfert deau pure, conditionnement deau
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Quantité d’emballage 1 unité
Propriétés de résistance Abrasion, chimique
Stérilité Stérile
Méthode de stérilisation Oxyde d’éthylène
Couleur Translucide
Dureté 78 (Shore A)
Pression maximale 420°psi
Max. Operating Temperature (Metric) 76°C