Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure souple sans DEHP Flexelene
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
9,6 mm
Diamètre (métrique) externe:
3,2 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
Pression maximale:
220°psi
240°psi
320°psi
420°psi
450°psi
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Sans plastifiant
- Dureté mesurée au duromètre 78 (A)
- Résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
- Peuvent être utilisés avec des raccords cannelés
- Stérilisation à l’oxyde d’éthylène (ETO)
- Fournis en longueurs de 100 pi
- Plage de températures comprises entre &-40&°C et &+76&°C
- Produits avec des composés répertoriés par NSF International Standards 51 et 61, conformes FDA
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Normes internationales NSF 51 et 61, conformes aux normes de la FDA |
| Diamètre (métrique) interne | 9,6 mm |
| Matériau | Polyéthylène |
| Diamètre (métrique) externe | 12,7 mm |
| Longueur totale (métrique) | 30,48 m |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires et boissons, instruments, transfert deau pure, conditionnement deau |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Propriétés de résistance | Abrasion, chimique |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |