Learn More
Masterflex™ Tubulure sans DEPH
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
6,4 mm
19,1 mm
Conditionnement:
50ft
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP classe VI, REACH, ISO 10993 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 3 mm |
| Matériau | Tygon |
| Diamètre (métrique) externe | 19,1 mm |
| Longueur totale (métrique) | 15,24 m |
| Épaisseur (métrique) | 1,6 mm |
| À utiliser avec (application) | Applications de recherche pharmaceutique et biotechnologique |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -42°C |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Afficher plus |