Learn More
Masterflex™ Tubulure sans DEPH
Code produit. p-8001161
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
6,4 mm
19,1 mm
Conditionnement:
50ft
Code produit. 15477633
Marque: Masterflex™ 9566606
Il en reste null
Spécification
Certifications/Conformité USP classe VI, REACH, ISO 10993
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Matériau Tygon
Diamètre (métrique) externe 19,1 mm
Longueur totale (métrique) 15,24 m
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
À utiliser avec (application) Applications de recherche pharmaceutique et biotechnologique
Température min. de fonctionnement (métrique) -42°C
Quantité d’emballage 1 unité
Stérilité Stérile
Couleur Translucide
Pression maximale 55°psi
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C