Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Classic
Code produit. 10223352
Click to view available options
Quantité:
25 Paquets
Boîte de 100
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Code produit. 10223352
Marque: QIAGEN WB120205
Pour le prélèvement, la stabilisation, le traitement, le transport et l’archivage des échantillons biologiques. Carte non indicatrice QIAcard FTA Classic avec 4 zones d’échantillonnage par carte.
Pour le prélèvement, la stabilisation, le traitement, le transport et l’archivage des échantillons biologiques. Carte non indicatrice QIAcard FTA Classic avec 4 zones d’échantillonnage par carte.
  • Format QIAcard FTA Classic avec 4 zones de points pour collecter, stabiliser, traiter, transporter et archiver des échantillons colorés tels que le sang.
  • La technologie FTA permet la lyse cellulaire au contact, dénature les protéines et assure la stabilisation immédiate et la protection des acides nucléiques.
Spécification
Description Collecter, stabiliser, traiter, transporter et archiver des échantillons de sang avec les cartes classiques FTA non indicatrice.
Format Quatre zones d’échantillons
Type d’échantillon Sang
À utiliser avec (équipement) Amplification STR directe
À utiliser avec (application) Médecine légale, identification transgénique, médecine de transfusion / typage HLA, criblage plasmidique, tests des aliments et des produits pour lʼagriculture, recherche pharmaceutique, génomique, analyse STR, identification animale, amplification du génome entier, biologie moléculaire
Nbre d’échantillons 4
Type de produit Carte FTA Classic
Quantité Boîte de 100
Volume d’échantillon 125 ml
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cellulose, sodium dodecyl sulphate, trometamol