Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Classic
Code produit. 11310854
Click to view available options
Quantité:
25 Paquets
Boîte de 100
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Code produit. 11310854
Marque: QIAGEN WB120305
Pour le prélèvement, la stabilisation, le traitement, le transport et l’archivage des échantillons biologiques. Carte non indicatrice QIAcard FTA Classic avec 4 zones d’échantillonnage par carte.
Pour le prélèvement, la stabilisation, le traitement, le transport et l’archivage des échantillons biologiques. Carte non indicatrice QIAcard FTA Classic avec 4 zones d’échantillonnage par carte.
  • Format QIAcard FTA Classic avec 4 zones de points pour collecter, stabiliser, traiter, transporter et archiver des échantillons colorés tels que le sang.
  • La technologie FTA permet la lyse cellulaire au contact, dénature les protéines et assure la stabilisation immédiate et la protection des acides nucléiques.
Spécification
Description Collecter, stabiliser, traiter, transporter et archiver des échantillons de sang avec les cartes classiques FTA non indicatrice.
Format Carte
Type d’échantillon Sang
À utiliser avec (équipement) Amplification STR directe
À utiliser avec (application) Médecine légale, identification transgénique, médecine de transfusion / typage HLA, criblage plasmidique, tests des aliments et des produits pour lʼagriculture, recherche pharmaceutique, génomique, analyse STR, identification animale, amplification du génome entier, biologie moléculaire
Nbre d’échantillons 4
Type de produit Carte FTA Classic
Quantité 25 Paquets
Volume d’échantillon 125 mL