Learn More
Norme relative aux non-métaux : As, B, P, S, Se, Si, Te @ 100 μg/mL dans HCl à 5 %, tr. HF, VHG™
Description
Norme relative aux non-métaux : As, B, P, S, Se, Si, Te @ 100 μg/mL dans HCl à 5 %, tr. HF
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phosphorus/Selenium/Boron/Tellurium/Sulfur/Silicon/Arsenic |
| CAS | 7723-14-0, 7782-49-2, 7440-42-8, 13494-80-9, 7704-34-9, 7440-21-3 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Phosphorus/Selenium/Boron/Tellurium/Sulfur/Silicon/Arsenic |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluer HNO3 |
| Quantité | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Phosphorus 99.96 μg/mL/Selenium 99.97 μg/mL/Boron 99.99 μg/mL/Tellurium 99.99 μg/mL/Sulfur 100 μg/mL/Silicon 100.1 μg/mL/Arsenic 100.2 μg/mL |