Learn More
Thermo Scientific™ Déminéralisateurs d’eau, en plastique, non pressurisés
Code produit. 12622775 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Débit:
100 L/h
50 L/h
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12622775
Marque: Thermo Scientific™ 50155433
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Parfaits pour les petits laboratoires, mais également pour alimenter les autoclaves et les lave-vaisselle des cabinets médicaux et dentaires, ces petits systèmes compactes fournissent de l’eau déminéralisée.
Parfaits pour les petits laboratoires, mais également pour alimenter les autoclaves et les appareils de nettoyage des cabinets médicaux et dentaires, les déioniseurs d’eau Thermo Scientific™, en plastique et non pressurisés, sont des petits systèmes compacts qui fournissent de l’eau déminéralisée.
  • Conception économique avec conception de flux optimale pour une capacité d’utilisation de 100 %
  • Qualité d’eau fiable et écologique car les résines ont une longue durée de vie et peuvent être régénérées
TKA DI 425
Parfaitement adapté à la préparation de petits volumes d’eau pour répondre aux besoins quotidiens jusqu’à 10 litres maximum
Système en plastique non pressurisé composé de :
  • Cartouche jetable pratique
  • Conductimètre analogique
  • Jeu de tuyaux
  • Support mural fourni
TKA DI 750
Eau qui s’écoule de bas en haut pour une utilisation optimale particulièrement économique, idéale pour des besoins quotidiens jusqu’à 50 litres
  • Cartouche compacte en plastique, non pressurisée et livrée avec le conductimètre analogique et le jeu de tuyaux
  • Support mural comme accessoire supplémentaire, 03.1404
Caractéristiques des cartouches
  • Conductimètres de cartouche : 230 V, 50/60 Hz
  • Température maximale de 30°C
  • Matériau de polyéthylène
  • Taille du connecteur R 0,75 in. (1,9 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description DI 425 non pressurisé
Débit 50 L/h
Matériau Polytheylene
Taille du filtre 425 l
À utiliser avec (équipement) DI 425 sans pression - remplacement (référence 01,0426)
Pureté 0,1 à 20 μS/cm
Type Non-pressurized Plastic Water Deionizer
Hauteur (métrique) 500 mm
Diamètre (métrique) 100 mm
Poids net (métrique) 3 kg