Learn More
Étalon de turbidité non ratio, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
100 mL
500 mL
Turbidité:
0,0 NTU
100 NTU
10 NTU
1 NTU
200 NTU
20 NTU
4000 NTU
40 NTU
500 NTU
50 NTU
5 NTU
800 NTU
Conditionnement:
100mL
500mL
Description
Ces étalons de turbidité éliminent les problèmes de manipulation, de stabilité et de précision associés aux étalons de turbidité traditionnels de formazine. Ils sont certifiés Traceable au matériau de référence NIST 1690 et sont disponibles dans une gamme de concentrations de 0–4000 NTU.
- Non toxique et non cancérogène, sans exigences particulières de manipulation ou d’élimination
- Forme sphérique bien définie des particules, 0,01 – 0,2 μm de diamètre
- Les particules restent dans la suspension — elles ne se détériorent pas et ne se déposent pas
- Longue stabilité et durée conservation de 2 ans à toutes les concentrations
- Solution pratique et prête à l’emploi—Le mélange est déconseillé car il entraîne de l’air
Spécification
Spécification
| Type | Étalon de turbidité non ratio |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments autres que pour l’analyse de rapports |
| À utiliser avec (application) | Mesure de la turbidité néphélométrique |
| Précision | plusmn; 1 % |
| Turbidité | 1 NTU |
| Certifications/Conformité | NIST, approuvé par l’EPA des États-Unis |
| Volume (métrique) | 500 mL |