Learn More
Étalon de turbidité non ratio, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11728515 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
100 mL
500 mL
Turbidité:
0,0 NTU
100 NTU
10 NTU
1 NTU
200 NTU
20 NTU
4000 NTU
40 NTU
500 NTU
50 NTU
5 NTU
800 NTU
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11728515
Marque: Reagecon CRS100500
Utilisez des étalons de turbidité pour des mesures précises avec les instruments néphélométériques. Les étalons de turbidité non ratio, Reagecon™ sont composés de microsphères en polymère suspendus pour éliminer les problèmes liés aux étalons de formazine. Ils disposent de la traçabilité NIST, approuvés par l’EPA des États-Unis et certifiés précis à ±1 %.
Ces étalons de turbidité éliminent les problèmes de manipulation, de stabilité et de précision associés aux étalons de turbidité traditionnels de formazine. Ils sont certifiés Traceable au matériau de référence NIST 1690 et sont disponibles dans une gamme de concentrations de 0–4000 NTU.
  • Non toxique et non cancérogène, sans exigences particulières de manipulation ou d’élimination
  • Forme sphérique bien définie des particules, 0,01 – 0,2 μm de diamètre
  • Les particules restent dans la suspension — elles ne se détériorent pas et ne se déposent pas
  • Longue stabilité et durée conservation de 2 ans à toutes les concentrations
  • Solution pratique et prête à l’emploi—Le mélange est déconseillé car il entraîne de l’air
Spécification
Type Étalon de turbidité non ratio
À utiliser avec (équipement) Instruments autres que pour l’analyse de rapports
À utiliser avec (application) Mesure de la turbidité néphélométrique
Précision plusmn; 1 %
Turbidité 100 NTU
Certifications/Conformité NIST, approuvé par l’EPA des États-Unis
Volume (métrique) 500 mL