Learn More
Buerkle™ Soupapes antiretour avec entrée / sortie coniques
Soupapes de retenue avec flèche directionnelle embossée ou imprimée en noir. Avec buses coniques. Utilisations variées.
Marque: Buerkle™ 8714-0060
4.21 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistance à la compression max. 4 bar
- Température d’utilisation +0 à +40°C
- Avec bille de soupape en PP, également disponible sur demande avec une bille en acier inoxydable ou en PTFE
Spécification
Denrées alimentaires de l’UE, RoHS | |
de 6 à 8 mm | |
Pour les diamètres de tubulure de 6 à 8 mm | |
Résistant à une compression de 4 bar maximum | |
Transparent | |
40°C |
Graduations en relief | |
Polypropylène | |
0°C | |
Robinet à boisseau sphérique en PP | |
4 bar | |
Soupape antiretour |