Learn More
Kartell™ Tube à centrifuger conique gradué non stérile
Augmentez la récupération des échantillons grâce à un tube conique doté d’un bouchon strié et facile à utiliser. Le tube à centrifuger conique gradué non stérile Kartell™ est en PP haute transparence et possède une grande zone de marquage blanche pour augmenter la traçabilité.
218.00€ - 274.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Bleu |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Certifications/Conformité | CE/IVD |
Type de bouchon | Bouchon à joint |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Quantité d’emballage | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Quantité d’emballage | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12523347
|
Kartell™
8401100 |
50 mL | 2,5 ml | 25 pièces. | 9400 RCF |
218.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12543347
|
Kartell™
8401400 |
50 mL | 2,5 ml | 25 pièces sur plateau en PS | 9400 RCF |
274.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12503347
|
Kartell™
8400900 |
15 ml | 0,5 ml | 50 pièces sur plateau en PS | 6200 RCF |
230.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Supporte des températures extrêmes comprises entre -80°C et +121°C
- Comprend un bouchon à joint bleu à filetage avec bord nervuré pour une ouverture et une fermeture faciles et sûres
- Fond conique pour une récupération totale des échantillons
- Les graduations faciles à lire sont pré-imprimées
- Conçu pour la collecte ou le transport d’échantillons
- Apyrogène et sans endotoxines
Spécification
Bleu | |
CE/IVD | |
Transparent | |
Oui | |
Conique |
Autoclavables | |
Bouchon à joint | |
PP | |
Surface d’écriture blanche |