Learn More
Nonadécane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10419440 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10419440
Marque: Thermo Scientific Acros 129100250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 629-92-5 | C19H40 | 268.51 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-92-5
Formule moléculaire C19H40
Poids moléculaire (g/mol) 268.51
Numéro MDL MFCD00009012
Clé InChI LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-nonadecane, nonadekan, unii-nmy21d3y5t, nmy21d3y5t, unknown branched fragment of phospholipid, ch3-ch2 17-ch3, unknown phospholipid fragment, nonadecane, analytical standard, upl
CID PubChem 12401
ChEBI CHEBI:32927
Nom IUPAC Nonadécane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Nonadecane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 32.0°C to 34.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 330.0°C
Point d’éclair 168°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)17CH3
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosité 3.6 mPa.s (40°C)
Poids de la formule 268.51
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nonadecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.