Learn More
Nonadecanedioic Acid, TRC
Code produit 30240923
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30240923 100 mg 100mg
30240666 10 mg 10mg
30240783 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30240923 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN649003100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6250-70-0
Formule moléculaire C19H36O4
Poids moléculaire (g/mol) 328.49
Nom IUPAC nonadecanedioic acid
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nonadecanedioic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H36O4/c20-18(21)16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-17-19(22)23/h1-17H2,(H,20,21)(H,22,23)
Poids de la formule 328.2614