Learn More
Fluorure de nonafluorobutanesulfonyle, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439237
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11439237
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21322.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 375-72-4 | C4F10O2S | 302.086 g/mol
Benzynes were generated from o-(trimethylsilyl) phenols using nonafluorobutanesulfonyl fluoride (NfF) by a domino process.Nonafluorobutanesulfonyl fluoride (nonaflyl fluoride, C 4 F 9 SO 2 F, NfF) is the most widely used commercially available reagent for the synthesis of nonaflates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les benzynes ont été générés à partir de phénols o-(triméthylsilyl) à l’aide d’un fluorure de nonafluorobutanesulfonyl (NfF) par un procédé domino. Le fluorure de nonafluorobutanesulfonyl (fluorure de nonaflyle, C 4 F 9 SO 2 F, NfF) est le réactif le plus largement utilisé sur le marché pour la synthèse de nonaflates.
Solubilité
Hydrolyses dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker à l’écart des agents oxydants forts, de l’humidité, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 375-72-4
Formule moléculaire C4F10O2S
Poids moléculaire (g/mol) 302.086
Numéro MDL MFCD00007422
Clé InChI LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nonafluorobutanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonyl fluoride, perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonylfluoride, perfluorobutylsulfonyl fluoride, nonafluorobutanesulphonyl fluoride, perfluoro n-butylsulfonyl fluoride, nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride, nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, 1-butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro
CID PubChem 67814
Nom IUPAC Fluorure de 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonyle
SMILES C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
Point de fusion -110°C
Densité 1.75
Point d’ébullition 65°C to 66°C
Point d’éclair None
Indice de réfraction 1.281
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1813589
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyses in water.
Poids de la formule 302.09
Pourcentage de pureté ≥90%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nonafluorobutanesulfonyl fluoride