Learn More
Acide nonafluoropentanoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10175263 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
Code produit. 10175263
Marque: Thermo Scientific Acros 309290250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2706-90-3 | C5HF9O2 | 264.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2706-90-3
Formule moléculaire C5HF9O2
Poids moléculaire (g/mol) 264.05
Numéro MDL MFCD00040211
Clé InChI CXZGQIAOTKWCDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluoropentanoic acid, perfluorovaleric acid, nonafluoropentanoic acid, nonafluorovaleric acid, pentanoic acid, nonafluoro, nonafluoro-1-pentanoic acid, valeric acid, nonafluoro, n-perfluoropentanoic acid, perfluoro-n-pentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-pentanoic acid
CID PubChem 75921
ChEBI CHEBI:83491
Nom IUPAC Acide 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoropentanoïque
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Nonafluoropentanoic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Densité 1.7100g/mL
Point d’ébullition 140°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3(CF2)3CO2H
Indice de réfraction 1.2940 to 1.297
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.71
Poids de la formule 264.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nonafluoropentanoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nonafluoropentanoicacid