Learn More
Nonanal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022921
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11428436
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15908.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 124-19-6 | C9H18O | 142.242 g/mol
Nonanal is used for fragranced end-products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nonanal est utilisé pour les produits finis parfumés.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents réducteurs, les bases fortes et les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-19-6
Formule moléculaire C9H18O
Poids moléculaire (g/mol) 142.242
Numéro MDL MFCD00007030
Clé InChI GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pelargonaldehyde, 1-nonanal, nonanaldehyde, nonyl aldehyde, n-nonaldehyde, nonylic aldehyde, nonylaldehyde, nonaldehyde, n-nonanal, 1-nonaldehyde
CID PubChem 31289
ChEBI CHEBI:84268
Nom IUPAC nonane
SMILES CCCCCCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nonanal
Densité 0.825
Point d’ébullition 79°C to 81°C (12 mmHg)
Point d’éclair 63°C (145°F)
Indice de réfraction 1.424
Quantité 100 g
Beilstein 1236701
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 142.24
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.